73960
D-Galacturonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
Sodium D-galacturonate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
Stringa SMILE
[Na+].OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
MSXHSNHNTORCAW-KSSASCOMSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?