73605
Dimethyl succinate
analytical standard
Sinonimo/i:
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
689 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.418-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)