75218
Methyl heptanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Heptanoic acid methyl ester, Methyl enanthate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.8% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.411
P. ebollizione
171-172 °C (lit.)
Densità
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)