8.14926
Methyl heptanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl heptanoate, Methyl enanthate, Heptanoic acid methyl ester
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
173 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-56 °C
Temp. transizione
flash point 57 °C
Densità
0.880 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup