259942
Methyl hexanoate
99%
Sinonimo/i:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
151 °C (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.: This study examines how the type of fat and the hydrophobic nature of aroma compounds, including methyl hexanoate, affect flavor release in food emulsions. The findings highlight the importance of molecular interactions in designing food products with optimized flavor profiles. (Relkin et al., 2004).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?