73426
Nitrate Reduction Test
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioChemika
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
Descrizione generale
Componenti
Sulfanilic acid (Cat. No. 86090) = Reagent A 100 g,
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (Sial D4011) = Reagent B 10 mL
Zinc (Cat. No. 93027) 1 g.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.