N5540
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Livello qualitativo
Stato
freeze-dried protein glass
Attività specifica
20-40 units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Definizione di unità
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)