72910
Acido 4-nitrobenzoico
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
p-Nitrobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
237-240 °C (lit.)
239-242 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Come co-catalizzatore con il tiossotetraidropirimidinone per l′α-alchilazione dei chetoni.
- Per la sintesi di complessi mononucleari di zinco carbossilato tramite reazione con solfato di zinco eptaidrato e NaOH.
- Come additivo nella reazione catalitica di Wittig a temperatura ambiente.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?