676802
Ethylene carbonate
anhydrous, 99%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Limite di esplosione
3.6-16.1 % (lit.)
Impurezze
≤0.006% water
P. eboll.
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- EC can be an effective liquefying reagent for cellulose liquefaction.
- Dimethyl carbonate (DMC) can be synthesized via the transesterification of EC and methanol.
- EC can be a non-hazardous alternative to phosgene and isocyanates for the synthesis of polyurethanes.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?