Documenti
67338
Sigma-Aldrich
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
635889
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
291 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)