850993
2-Aminoisobutyic acid
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Methylalanine, Aib
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-Aminoisobutyic acid, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
≥300 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?