66011
Alcianblue 8GX solution
for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1% in solution (in 3% acetic acid)
Densità
0.996-1.016 g/cm3
ε (coefficiente d’estinzione)
2.4 at 619 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
room temp
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?