63082
Magnesium ionophore I
Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
ETH 1117, Magnesium-ligand, N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
100
200
Nome Commerciale
Selectophore™
Stato
liquid
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)