61193
Copper(II) ionophore I
Selectophore™
Sinonimo/i:
o-XBDiBDTC, o-Xylylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Punto di fusione
91-92 °C
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCc1ccccc1CSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H44N2S4/c1-19(2)13-27(14-20(3)4)25(29)31-17-23-11-9-10-12-24(23)18-32-26(30)28(15-21(5)6)16-22(7)8/h9-12,19-22H,13-18H2,1-8H3
JOEGUDLMKJATMX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)