63098
Magnesium ionophore III - membrane A
Selectophore™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Confezionamento
box contains 5 membranes
Altre note
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)