Key Documents
62567
Supelco
Lithium ionophore VI
Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecane, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.51
Beilstein:
5991129
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Qualità
function tested
Stringa SMILE
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Neutral carrier for Li+-ions in PVC ion-selective electrodes with excellent selectivities over potassium and sodium ions
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We