Documenti fondamentali
71734
Supelco
Sodium ionophore III
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H52N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Qualità
function tested
Stringa SMILE
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)