Documenti fondamentali
71738
Supelco
Sodium ionophore V
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
4-Octadecanoyloxymethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide, ETH 4120
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H88N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
849.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Stato
liquid
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Stato fisico
solution in 0.5 mL heptane
Altre note
Very lipophilic sodium-selective ionophore for chemical sensors of long lifetime
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
P. Gehrig et al.
Analytica Chimica Acta, 233, 295-295 (1990)