Documenti fondamentali
55184
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤10.0% water
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)