54789
Propil 4-idrossibenzoato
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Estere propilico dell’acido 4-idrossibenzoico, Propil parabene
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?