54746
Mefluidide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5′-(1,1,1-Trifluoromethanesulfonamido)acet-2′,4′-xylidide, 5-Acetamido-2,4-dimethyltrifluoromethanesulfonanilide, N-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
carbon content, 41.73-43.43%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)