36123
Chlorbensid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(CSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H10Cl2S/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8H,9H2
ZHLKXBJTJHRTTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?