Documenti fondamentali
53086
Supelco
(S)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.10
Beilstein:
1720567
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)