52909
Glyceryl trinonadecanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Trinonadecanoin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3
IZTDYXKTXNJHMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)