02193
Monononadecanoin
analytical standard
Sinonimo/i:
Glyceryl monononadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?