51759
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Enterococci Rapid ChromoSelect Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
Impurezze
sodium azide
pH finale
7.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms