1.05289
SLANETZ and BARTLEY agar (base)
acc. ISO 7899 GranuCult
Sinonimo/i:
Membrane filtration Enterococcus selective agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO
Livello qualitativo
Stato
medium granules (dehydrated (DCM))
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
Solubilità
41.5 g/L
Densità bulk
580 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Descrizione generale
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3