90919
HiCrome™ Enterococcus faecium Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Enterococcus faecium HiCrome™ Agar Base
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
arabinose, 10.0 g/L
chromogenic substrate, 0.1 g/L
corn starch, 1.0 g/L
peptone, special, 23.0 g/L
phenol red, 0.1 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Enterococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?