50632
2-Dimethylaminoethanol
analytical standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.4294 (lit.)
P. ebollizione
134-136 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - Seta closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)