Documenti fondamentali
49853
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H37NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (LC/MS)
Attività ottica
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)