PHR3529
Decanoic Acid
pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Decanoic Acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
PM
calculated mol wt (172.26)
Confezionamento
pkg of 10 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)