Documenti fondamentali
49558
Supelco
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl-2,6-dimethyl-4-quinolinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Fluorescent probe DMQCOSu for analysis of aliphatic primary amines and diamines in water (tap water and river water), human urine and sera without solvent extraction. The detection limit in real samples is between 0.07–4.00 nmol/L.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc cloruro 97%
Sigma-Aldrich
160512
Fmoc cloruro
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)