Documenti fondamentali
45811
Supelco
Ethiofencarb-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.31
Beilstein:
1978450
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCS(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-3-16(14)8-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
OMOLDRXZKFFGJI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)