Documenti fondamentali
45810
Supelco
Ethiofencarb-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Beilstein:
1988595
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)