45478
Ethirimol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1O
InChI
1S/C11H19N3O/c1-4-6-7-9-8(3)13-11(12-5-2)14-10(9)15/h4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15)
BBXXLROWFHWFQY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)