CRM05386
Fenamidone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(S)-1-Anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenyl-2-imidazolin-5-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Stringa SMILE
CSC1=N[C@](C)(C(=O)N1Nc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N3OS/c1-17(13-9-5-3-6-10-13)15(21)20(16(18-17)22-2)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12,19H,1-2H3/t17-/m0/s1
LMVPQMGRYSRMIW-KRWDZBQOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM05386-50MG | 4065265083980 |