43975
Ethylmalonic acid
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Human biological fluids using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Urine samples of uterine myoma and uterine cervical cancer patients using gas chromatography and gas chromatography–mass spectrometry.
It may be used as an analytical standard to investigate its role in the inhibition of succinate and malate transport through the mitochondrial membranes in rats.
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)