439223
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Compatibilità
passes test for HPLC
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To compose ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
- Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
- Sample preparation for GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) analysis.
- Preparation of ammonium acetate solvent mixture in combination with isopropanol, acetonitrile and water for mass spectral analysis of neutral lipids.
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC and spectrophotometry.
- As an extractant for 2,2-dithioethyl-4-(2′-pyridyl)-4-butyro-γ-lactone.
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?