432202
Rhodamine 110 chloride
Dye content ≥75 %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥75%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
496 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?