42583
Lavandulol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water (Karl Fischer)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?