14023
Titanium(IV) oxysulfate
≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Sinonimo/i:
Titanyl sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
technical
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentrazione
≥29% (Ti (as TiO2))
Impurezze
sulfonic acid
≤17% free acid (as H2SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used in the synthesis of freeze dried titania foams, and WO3-loaded TiO2 photocatalyst applicable for the oxidation of trans-ferulic acid to vanillin.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?