34244
Titanium(IV) oxysulfate solution
1.9-2.1%, for determination of hydrogen peroxyde (H 15), according to DIN 38 409, part 15, DEV-18
About This Item
Prodotti consigliati
Qualità
for determination of hydrogen peroxyde (H 15), according to DIN 38 409, part 15, DEV-18
Livello qualitativo
Analiti specifici
peroxidase
Concentrazione
1.9-2.1%
tecniche
photometry: suitable
Impurezze
sulfonic acid
Compatibilità
passes test for function test
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
Stringa SMILE
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
Descrizione generale
Applicazioni
- Municipal wastewater samples by colorimetry and spectrophotometry methods according to DIN 38 409.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?