333980
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
synthesis grade
Sinonimo/i:
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Qualità
synthesis grade
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?