41062
Sodium tetrapropylborate
for GC derivatization, LiChropur™, ≥85.0% (T)
Sinonimo/i:
NaBPr4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥85.0% (T)
Stato
solid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Stringa SMILE
CCC[B-](CCC)(CCC)CCC.[Na+]
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;/q-1;+1
VKBNWVIDTHWBAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)