Documenti
8.21898
Sigma-Aldrich
Tetraoctyltin
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)7]4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
571.59
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
222-733-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
268 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 180 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C