38278
DL-Menthol
reference material
Sinonimo/i:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ~50:50
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Descrizione generale
DL-Menthol, a cyclic terpene alcohol and a naturally occurring compound, originates from the plants of Mentha species. It has a typical minty smell, flavor and finds applications as an ingredient in fragrances, food products, and cosmetics including shower gels, shampoos, face creams, body lotions, liqueurs, candy, etc.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)