37893
Cinosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
140-145 °C
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COCCOc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H19N5O7S/c1-24-8-9-27-10-6-4-5-7-11(10)28(22,23)20-13(21)16-12-17-14(25-2)19-15(18-12)26-3/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
WMLPCIHUFDKWJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 144 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)