Documenti fondamentali
33574
Supelco
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
3,6,3-Nonylphenol, 363-NP-13C6, 4-(3,6-Dimetil-3-eptil)fenolo-anello-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Nonylphenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46405
4-Nonylphenol
Protocolli
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2