Documenti fondamentali
33207
Supelco
4-(3,6-dimetil-3-eptil)fenol-dietossilato-anello-13C6
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-13C6, 363-NP2EO-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C13H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,17+1,18+1
MXEUZASFOXCTSR-XMEDIYHRSA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-diethoxylate-ring-13C6 solution is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2