36232
Density Standard 1264 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinonimo/i:
Sodium bromide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
H&D Fitzgerald Ltd.
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?